Print…
Dimethoxy(diphenyl)silane ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Dimethoxydiphenylsilane, Diphenyldimethoxysilane
D1731-25ML D1731-500ML D1731-100ML
TCIAD1731-25MLEA 20 EUR
TCIAD1731-25ML TCIAD1731-500ML TCIAD1731-100ML
Dimethoxy(diphenyl)silane ≥98.0% (por GC)
Dimethoxy(diphenyl)silane
Fórmula: C₁₄H₁₆O₂Si
Ponto de ebulição: 110°C
Ponto de Inflamação: 157°C
Número MDL : MFCD00025690
Número CAS: 6843-66-9
EINECS: 229-929-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=be0d2070a6ef51ea5addee94fa5cef5302e6dc3c&vid=be0d2070a6ef51ea5addee94fa5cef5302e6dc3c&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %