Print…
3,4-Diethoxy-3-cyclobutene-1,2-dione ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Diethyl squarate, 3,4-Diethoxycyclobut-3-ene-1,2-dione
D3253-25G D3253-5G
TCIAD3253-25GEA 326 EUR
TCIAD3253-25G TCIAD3253-5G
3,4-Diethoxy-3-cyclobutene-1,2-dione ≥98.0% (por GC)
3,4-Diethoxy-3-cyclobutene-1,2-dione
Fórmula: C₈H₁₀O₄
Ponto de ebulição: 88 - 92 °C (0,4 -rr)
Densidade: 1,15 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00001333
Número CAS: 5231-87-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e35f6dc661f5606d546cac391179829223d6fe74&vid=e35f6dc661f5606d546cac391179829223d6fe74&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Orange to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %