Print…
N,N-Dietil-m-toluamida ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Diethyl-m-toluamide, Diethyltoluamide, N,N-Diethyl-3-methylbenzamide, Deet
D0097-25ML D0097-500ML
TCIAD0097-25MLEA 27 EUR
TCIAD0097-25ML TCIAD0097-500ML
N,N-Dietil-m-toluamida ≥98.0% (por GC)
N,N-Dietil-m-toluamida
Fórmula: C₁₂H₁₇NO
Ponto de ebulição: 160°C
Ponto de Fusão: –45 °C
Densidade: 0,996 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 140°C
Número MDL : MFCD00009046
Número CAS: 134-62-3
EINECS: 205-149-7
Merck Index: 14,02856
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2d1f286102c19a2f0c1d30c77b41c588e5ffb0ab&vid=2d1f286102c19a2f0c1d30c77b41c588e5ffb0ab&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %