Print…
2-(Dibutylamino)ethanol ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
D0219-25ML D0219-500ML
TCIAD0219-25MLEA 16 EUR
TCIAD0219-25ML TCIAD0219-500ML
2-(Dibutylamino)ethanol ≥99.0% (por GC)
2-(Dibutylamino)ethanol
Fórmula: C₁₀H₂₃NO
Ponto de ebulição: 226°C
Ponto de Fusão: -70°C
Densidade: 0,8624 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 90°C
Número MDL : MFCD00014033
Número CAS: 102-81-8
EINECS: 203-057-1
UN: 2873
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d4c4fab5ed47a7cac1d8fcc17b858c7e53154692&vid=d4c4fab5ed47a7cac1d8fcc17b858c7e53154692&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %