Print…
2-(Butylamino)ethanol ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
B1023-25ML B1023-500ML
TCIAB1023-25MLEA 16 EUR
TCIAB1023-25ML TCIAB1023-500ML
2-(Butylamino)ethanol ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2-(Butylamino)ethanol
Fórmula: C₆H₁₅NO
Ponto de ebulição: 199°C
Densidade: 0,89 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 77°C
Número MDL : MFCD00020570
Número CAS: 111-75-1
EINECS: 203-904-5
UN: 2735
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d611884b4e7db5ea8dc38b690490d0726e59296c&vid=d611884b4e7db5ea8dc38b690490d0726e59296c&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %