Print…
4-Acetylbenzonitrile 97,0 GC_ASSAY_METHOD
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Methyl p-cyanophenyl ketone, 4'-Cyanoacetophenone, 4-Acetylbenzenecarbonitrile
C1141-10G C1141-25G
TCIAC1141-10GEA 57 EUR
TCIAC1141-10G TCIAC1141-25G
4-Acetylbenzonitrile 97,0 GC_ASSAY_METHOD
4-Acetylbenzonitrile
Fórmula: C₉H₇NO
Peso Molecular: 145,16
Ponto de ebulição: 96°C
Número MDL : MFCD00001825
Número CAS: 1443-80-7
EINECS: 215-885-0
UN: 3439
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7ed1343c3600dda45d186801b1ba654d38ce03f4&vid=7ed1343c3600dda45d186801b1ba654d38ce03f4&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 56.0 to 59.0 deg-C