Print…
1,2-Dietoxietano ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Diethyl glycol, Ethylene glycol diethyl ether
D0456-25ML D0456-500ML
TCIAD0456-25MLEA 16 EUR
TCIAD0456-25ML TCIAD0456-500ML
1,2-Dietoxietano ≥98.0% (por GC)
1,2-Dietoxietano
Fórmula: C₆H₁₄O₂
Peso Molecular: 118.18 g/mol
Ponto de ebulição: 121°C
Ponto de Fusão: -74
Ponto de Inflamação: 35°C
Número MDL : MFCD00009253
Número CAS: 629-14-1
EINECS: 211-076-1
UN: 1153
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2a20ee1e38ecf0fac886d757551ff9f94c67f920&vid=2a20ee1e38ecf0fac886d757551ff9f94c67f920&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %