Print…
N,N,2,4,6-Pentamethylaniline ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
P1767-25G P1767-5G
TCIAP1767-25GEA 125 EUR
TCIAP1767-25G TCIAP1767-5G
N,N,2,4,6-Pentamethylaniline ≥97.0% (por GC)
N,N,2,4,6-Pentamethylaniline
Fórmula: C₁₁H₁₇N
Ponto de ebulição: 215°C
Ponto de Inflamação: 79°C
Número MDL : MFCD00010596
Número CAS: 13021-15-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5a1761710aaa66325391208ddc40f79cb3134eaf&vid=5a1761710aaa66325391208ddc40f79cb3134eaf&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %