Print…
2-Fenil-1,3-propanodiol ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-Phenylpropane-1,3-diol
H56761.06 H56761.14
H56761.06EA 122 EUR
H56761.06 H56761.14
2-Fenil-1,3-propanodiol ≥98%
2-Fenil-1,3-propanodiol
Purity: 98% CAS No.: 1570-95-2 Molecular Formula: C9H12O2 Formula Weight: 152.19 Melting Point: 53-56° MDL No.: MFCD00236056
Fórmula: HOH₂CCH(C₆H₅)CH₂OH
Ponto de Fusão: 53…56 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00236056
Número CAS: 1570-95-2
EINECS: 411-810-2