Print…
3-Phenoxy-1,2-propandiol ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 3-Phenoxypropane-1,2-diol
P1335-25G P1335-5G
TCIAP1335-25GEA 370 EUR
TCIAP1335-25G TCIAP1335-5G
3-Phenoxy-1,2-propandiol ≥95.0% (por GC)
3-Phenoxy-1,2-propandiol
Fórmula: C₆H₅OCH₂CH(OH)CH₂OH
Ponto de ebulição: 202°C
Ponto de Fusão: 70 °C
Densidade: 1,1477 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00004717
Número CAS: 538-43-2
EINECS: 208-692-8
Merck Index: 14,07290
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9819192973cac99ed19eaddab946860b3d5e65a3&vid=9819192973cac99ed19eaddab946860b3d5e65a3&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 54.0 to 58.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency