Print…
Ácido 4-Amino-Hipúrico ≥99.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: p-Aminohippuric acid, 4-Aminohippuric Acid, 2-(4-Aminobenzamido)acetic acid, N-(4-Aminobenzoyl)glycine
A0313-10G A0313-25G
TCIAA0313-10GEA 129 EUR
TCIAA0313-10G TCIAA0313-25G
Ácido 4-Amino-Hipúrico ≥99.0% (por análise titulométrica)
Ácido 4-Amino-Hipúrico
Fórmula: H₂NC₆H₄C(O)NHCH₂COOH
Ponto de ebulição: 441 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 199…202 °C
Densidade: 1,402 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007890
Número CAS: 61-78-9
EINECS: 200-518-9
Merck Index: 14,00442
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=65b7d505f14af451157dd32c82cfd20bb0307488&vid=65b7d505f14af451157dd32c82cfd20bb0307488&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %