Print…
β-Glicerofosfato dissódico penta-hidratado ≥95.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Sodium β-glycerophosphate pentahydrate, Disodium-β-glycerophosphate pentahydrate, Glycerol-2-phosphate, β-GP, di-Sodium-β-glycerophosphate pentahydrate, β-Glycerophosphoric acid disodium salt pentahydrate, β-glycerolphosphate
G0097-25G G0097-500G
TCIAG0097-25GEA 72 EUR
TCIAG0097-25G TCIAG0097-500G
β-Glicerofosfato dissódico penta-hidratado ≥95.0% (por análise titulométrica)
di-Sodium β-glycerophosphate pentahydrate
Fórmula: C₃H₇Na₂O₆P·5H₂O
Peso Molecular: 306.11 g/mol
Ponto de Fusão: 102°C
Número MDL : MFCD00002135
Número CAS: 13408-09-8
EINECS: 212-464-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e5b05d4a98e64cb41a2d3b109a763306c056b328&vid=34d832af1bb0ca3b844c577150744618b12a19f0&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 % (calcd.on anh.substance)
Solubility in Water almost transparency
Water 27.0 to 32.0 %
Disodium alpha-glycerophosphate max. 4.0 %