Print…
Vermelho nuclear
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: CI 60760, Sodium 1-amino-2,4-dihydroxy-9,10-dihydro-9,10-dioxoanthracene-3-sulphonate, Helio Fast Rubin BBL
N0184-1G N0184-10G
TCIAN0184-1GEA 37 EUR
TCIAN0184-1G TCIAN0184-10G
Vermelho nuclear
Nuclear Fast Red
Fórmula: C₁₄H₈NNaO₇S
Ponto de Fusão: 300 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00078493
Número CAS: 6409-77-4
EINECS: 229-088-0
Merck Index: 13,06512
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=617e4ac0bcbe17940fbcd795e088c2e06b3a2aa2&vid=617e4ac0bcbe17940fbcd795e088c2e06b3a2aa2&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Dark red to Brown powder to crystal
Lambda max. 532.0 to 536.0 nm (0.1mol/L NaOH sol.)
Absorbance (E1%1cm) min. 380 (0.1mol/L NaOH sol., 532.0 to 536.0 nm)