Print…
3-Amino-2-naphthoic acid ≥97.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
A2258-1G A2258-5G
TCIAA2258-1GEA 36 EUR
TCIAA2258-1G TCIAA2258-5G
3-Amino-2-naphthoic acid ≥97.0% (por análise titulométrica)
3-Amino-2-naphthoic acid
Fórmula: C₁₁H₉NO₂
Ponto de ebulição: 383 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 212°C
Número MDL : MFCD00004115
Número CAS: 5959-52-4
EINECS: 227-726-2
Merck Index: 14,00452
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=300482983bd055ecab30f75d72f288423eda76bf&vid=300482983bd055ecab30f75d72f288423eda76bf&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %