Print…
3,7-Dihydroxy-2-naphthoic acid ≥90.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
Atenção
D2516-25G D2516-5G
TCIAD2516-25GEA 208 EUR
TCIAD2516-25G TCIAD2516-5G
3,7-Dihydroxy-2-naphthoic acid ≥90.0% (por HPLC)
3,7-Dihydroxy-2-naphthoic acid
Fórmula: C₁₁H₈O₄
Número MDL : MFCD00010253
Número CAS: 83511-07-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=62f566793d9da8bdc4659cbe1deddc74e1134bd7&vid=62f566793d9da8bdc4659cbe1deddc74e1134bd7&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 90.0 area%