Print…
3,6-Dihydroxynaphthalene-2,7-disulphonic acid disodium salt ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Disodium 2,7-Dihydroxynaphthalene-3,6-disulphonate, 3,6-Dihydroxy-2,7-naphthalenedisulphonic acid disodium salt, Sodium 3,6-dihydroxynaphthalene-2,7-disulphonate, Disodium 3,6-dihydroxynaphthalene-2,7-disulphonate, 2,7-Dihydroxynaphthalene-3,6-disulphonic acid disodium salt
D0595-25G D0595-500G
TCIAD0595-25GEA 21 EUR
TCIAD0595-25G TCIAD0595-500G
3,6-Dihydroxynaphthalene-2,7-disulphonic acid disodium salt ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
3,6-Dihydroxynaphthalene-2,7-disulphonic acid disodium salt
Fórmula: C₁₀H₆Na₂O₈S₂
Peso Molecular: 364.26 g/mol
Número MDL : MFCD00004090
Número CAS: 7153-21-1
EINECS: 230-499-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d3421f83d74688d52905fe7b185e314c171e6651&vid=d3421f83d74688d52905fe7b185e314c171e6651&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %