Print…
Hexaamminecobalt trichloride ≥99.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Hexaamminecobalt(iii)chloride, Hexammine cobalt(III) chloride, Hexaamminecobalt (III) chloride
H0051-25G H0051-500G
TCIAH0051-25GEA 37 EUR
TCIAH0051-25G TCIAH0051-500G
Hexaamminecobalt trichloride ≥99.0% (por análise titulométrica)
Hexaamminecobalt trichloride
Fórmula: H₁₈CoCl₃N₆
Densidade: 1,702 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00036304
Número CAS: 10534-89-1
EINECS: 234-103-9
Merck Index: 14,04675
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=51568fb4a8143fee338f6daec386adc6959edb35&vid=51568fb4a8143fee338f6daec386adc6959edb35&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 99.0 %
Solubility in Water almost transparency