Print…
Methyl-4-chloro-3-nitrobenzoate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 4-Chloro-3-nitrobenzoic acid methyl ester, Methyl 4-chloro-3-nitrobenzate
M1779-25G M1779-5G
TCIAM1779-25GEA 85 EUR
TCIAM1779-25G TCIAM1779-5G
Methyl-4-chloro-3-nitrobenzoate ≥98.0% (por GC)
Methyl-4-chloro-3-nitrobenzoate
Fórmula: C₈H₆ClNO₄
Número MDL : MFCD00016989
Número CAS: 14719-83-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8ec0db164a4d52e9e5c0cfd66ebfa10f05e0c60c&vid=8ec0db164a4d52e9e5c0cfd66ebfa10f05e0c60c&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 79.0 to 83.0 deg-C