Print…

Methyl-5-chloro-2-nitrobenzoate ≥98.0% (por GC)

Fornecedor: TCI

Sinônimos: 5-Chloro-2-nitrobenzoic acid methyl ester, Methyl 5-chloro-2-nitrobenzoate, Methyl 5-chloro-2-nitrobenzenecarboxylate

M1996-25G M1996-5G
TCIAM1996-25GEA 45 EUR
TCIAM1996-25G TCIAM1996-5G
Methyl-5-chloro-2-nitrobenzoate ≥98.0% (por GC)
Methyl-5-chloro-2-nitrobenzoate
Fórmula: C₈H₆ClNO₄
Ponto de ebulição: 306 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 48,5 °C
Densidade: 1,426 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00272139
Número CAS: 51282-49-6
EINECS: 257-107-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e9c0370f3838967c6ba5476b51812a38940e6184&vid=e9c0370f3838967c6ba5476b51812a38940e6184&prid=web&clid=SAPDAM

Encomendar

Especificações dos Resultados do Teste

Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 48.0 to 52.0 deg-C


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR