Print…
Methyl-2-chloro-4-nitrobenzoate ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
M1724-25G M1724-5G
TCIAM1724-25GEA 130 EUR
TCIAM1724-25G TCIAM1724-5G
Methyl-2-chloro-4-nitrobenzoate ≥99.0% (por GC)
Methyl-2-chloro-4-nitrobenzoate
Fórmula: C₈H₆ClNO₄
Número MDL : MFCD00017013
Número CAS: 13324-11-3
EINECS: 236-362-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e2f5562c911f1f5d805cdf533cc7c93cc143d5dd&vid=e2f5562c911f1f5d805cdf533cc7c93cc143d5dd&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 75.0 to 79.0 deg-C