Print…
Hidrocloreto de neocuproína monohidratado ≥99.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2,9-Dimethyl-1,10-phenanthroline hydrochloride
N0423-1G N0423-5G
TCIAN0423-1GEA 24 EUR
TCIAN0423-1G TCIAN0423-5G
Hidrocloreto de neocuproína monohidratado ≥99.0% (por HPLC)
Hidrocloreto de neocuproína monohidratado
Fórmula: C₁₄H₁₃ClN₂·1H₂O
Peso Molecular: 262.74 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012645
Número CAS: 303136-82-5
EINECS: 230-732-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=11237a1ba397f4be46599292b4657805f59104dd&vid=11237a1ba397f4be46599292b4657805f59104dd&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Solubility in Water almost transparency
Water 6.7 to 8.0 %