Print…
Riboflavina, Millipore®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Vitamin B2, Lactoflavin, 7,8-Dimethyl-10-((2S,3S,4R)-2,3,4,5-tetrahydroxypentyl)benzo[g]pteridine-2,4(3H,10H)-dione, (-)-Riboflavin, Vitamine G
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
1.07609.0010 1.07609.0100
1.07609.0010EA 54.3 EUR
1.07609.0010 1.07609.0100
Riboflavina, Millipore®
Riboflavina
Fórmula: C₁₇H₂₀N₄O₆
Peso Molecular: 376.37 g/mol
Ponto de Fusão: 280
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005022
Número CAS: 83-88-5
EINECS: 201-507-1
Merck Index: 12,08367