Print…
Pyridinium dichromate ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: PDC
P0931-25G P0931-500G P0931-100G
TCIAP0931-25GEA 20 EUR
TCIAP0931-25G TCIAP0931-500G TCIAP0931-100G
Pyridinium dichromate ≥98.0% (por análise titulométrica)
Pyridinium dichromate
Fórmula: C₁₀N₁₂Cr₂N₂O₇
Ponto de Fusão: 152…153 °C
Número MDL : MFCD00013105
Número CAS: 20039-37-6
EINECS: 243-478-8
UN: 1479
ADR: 5.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6c02e6bd7741b03beea7c07f0aed56ca0374f163&vid=6c02e6bd7741b03beea7c07f0aed56ca0374f163&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Orange to Brown powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 98.0 %
Melting point 147.0 to 151.0 deg-C