Print…
Lauroyl chloride ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
D0972-25ML D0972-500ML
TCIAD0972-25MLEA 17 EUR
TCIAD0972-25ML TCIAD0972-500ML
Lauroyl chloride ≥98.0% (por GC)
Lauroyl chloride
Fórmula: C₁₂H₂₃ClO
Ponto de ebulição: 145°C
Ponto de Fusão: –12 °C
Densidade: 0,922 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 132°C
Número MDL : MFCD00000740
Número CAS: 112-16-3
EINECS: 203-941-7
UN: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eed740ddd73e993eee1af90520f6b9d4782579bc&vid=eed740ddd73e993eee1af90520f6b9d4782579bc&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %