Print…
Decanoyl chloride ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
D0027-25ML D0027-500ML D0027-100ML
TCIAD0027-25MLEA 19 EUR
TCIAD0027-25ML TCIAD0027-500ML TCIAD0027-100ML
Decanoyl chloride ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Decanoyl chloride
Fórmula: C₁₀H₁₉ClO
Ponto de ebulição: 230°C
Densidade: 0,919 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 106°C
Número MDL : MFCD00000771
Número CAS: 112-13-0
EINECS: 203-938-0
UN: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=955c7f44338c42d05771586628c651992bae820e&vid=955c7f44338c42d05771586628c651992bae820e&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) 98.0 to 102.0 %