Rodamina B ≥95.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
|
Perigo
|
R0040-25G
R0040-250G
TCIAR0040-25GEA
30
EUR
TCIAR0040-25G
TCIAR0040-250G
Rodamina B ≥95.0% (por HPLC)
Rodamina B
Fórmula:
C₂₈H₃₁ClN₂O₃ Ponto de Fusão: 199…201 °C Densidade: 1,31 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011931 Número CAS: 81-88-9 EINECS: 201-383-9 Merck Index: 14,08183 |
|
Appearance | Yellow to Brown to Dark green powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 95.0 area% |
Lambda max. | 552.0 to 556.0 nm (H2O) |
Absorbance (E1%1cm) | min. 2000 (H2O, 552.0 to 556.0 nm) |