Print…
Sal sódico de azul de bromotimol
Fornecedor: TCI
S0044-25G S0044-5G
TCIAS0044-25GEA 187 EUR
TCIAS0044-25G TCIAS0044-5G
Sal sódico de azul de bromotimol
Sal sódico de azul de bromotimol
Fórmula: C₂₇H₂₇Br₂NaO₅S
Ponto de Fusão: > 200 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00077263
Número CAS: 34722-90-2
EINECS: 252-169-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0f69fed2cbfe6ad641d2c9d79336f3b541c12b17&vid=0f69fed2cbfe6ad641d2c9d79336f3b541c12b17&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Orange to Brown powder to crystal
Drying loss max. 7.0 %
Ignition residue (Sulfate) 10.7 to 11.6 % (after drying)
Transition interval (pH) (yellow)6.0 ~ 7.6 (blue)