Print…
Sal sódico de verde de bromocresol ≥95.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Bromocresol green water soluble, Sodium 2,6-dibromo-4-(3-(3,5-dibromo-4-hydroxy-2-methylphenyl)-2,2-dioxido-3H-benzo[d][1,2]oxathiol-3-yl)-3-methylphenolate
S0041-1G S0041-5G
TCIAS0041-1GEA 65 EUR
TCIAS0041-1G TCIAS0041-5G
Sal sódico de verde de bromocresol ≥95.0% (por HPLC, análise de titulação)
Sal sódico de verde de bromocresol
Fórmula: C₂₁H₁₃Br₄NaO₅S
Ponto de Fusão: 225 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00148898
Número CAS: 67763-24-0
EINECS: 263-657-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=112766df65da8f45bbf53ac09d49b5986362776c&vid=112766df65da8f45bbf53ac09d49b5986362776c&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Red to Dark blue to Black powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 95.0 %
Absorbance min. 0.25 (5mg/L、pH5.8、615.0 to 617.0 nm)
Drying loss max. 3.0 %