Print…
2-Thiophenecarbonitrile ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
T2121-25G T2121-5G
TCIAT2121-25GEA 63 EUR
TCIAT2121-25G TCIAT2121-5G
2-Thiophenecarbonitrile ≥98.0% (por GC)
2-Thiophenecarbonitrile
Fórmula: C₅H₃NS
Ponto de ebulição: 192°C
Densidade: 1,18 g/cm³ (15 °C)
Ponto de Inflamação: 53°C
Número MDL : MFCD00005416
Número CAS: 1003-31-2
EINECS: 213-706-0
UN: 1992
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d44723b96347df73778d268e0282c970a507ff8c&vid=d44723b96347df73778d268e0282c970a507ff8c&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %