Print…
Hexylene di(acetate) ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 1,6-Diacetoxyhexane, Hexylene glycol diacetate, Hexane-1,6-diyl diacetate, 1,6-Hexanediol diacetate
H0832-25ML H0832-500ML
TCIAH0832-25MLEA 16 EUR
TCIAH0832-25ML TCIAH0832-500ML
Hexylene di(acetate) ≥98.0% (por GC)
Hexylene di(acetate)
Fórmula: C₁₀H₁₈O₄
Ponto de ebulição: 260°C
Número MDL : MFCD00191655
Número CAS: 6222-17-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1777e51cffbeb555ede734aa569e5fce67710591&vid=1777e51cffbeb555ede734aa569e5fce67710591&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %