Print…
Butylene di(acetate) ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
B1232-25G B1232-500G
TCIAB1232-25GEA 16 EUR
TCIAB1232-25G TCIAB1232-500G
Butylene di(acetate) ≥98.0% (por GC)
Butylene di(acetate)
Fórmula: C₈H₁₄O₄
Ponto de ebulição: 230°C
Número MDL : MFCD00014984
Número CAS: 628-67-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f4efac4e29f5b99d2e7d2db169083340f76668f7&vid=f4efac4e29f5b99d2e7d2db169083340f76668f7&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %