Print…
3,5-Dibromophenol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
D3820-5G D3820-1G
TCIAD3820-5GEA 79 EUR
TCIAD3820-5G TCIAD3820-1G
3,5-Dibromophenol ≥98.0% (por GC)
3,5-Dibromophenol
Fórmula: C₆H₄Br₂O
Ponto de ebulição: 122°C
Ponto de Fusão: 81 °C
Densidade: 2,1 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD06411376
Número CAS: 626-41-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7f288d9758c80a6698cfea8fc082e5aef2ed22b9&vid=7f288d9758c80a6698cfea8fc082e5aef2ed22b9&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 79.0 to 83.0 deg-C