Print…
ß-alanina ≥99.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
A0180-25G A0180-500G
TCIAA0180-25GEA 16 EUR
TCIAA0180-25G TCIAA0180-500G
ß-alanina ≥99.0% (por análise titulométrica)
ß-alanina
Fórmula: C₃H₇NO₂
Ponto de ebulição: 201 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 94 °C
Densidade: 1,44 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008200
Número CAS: 107-95-9
EINECS: 203-536-5
Merck Index: 14,00205
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c0b97685041797d1c1f1ac667e5de3ab2607bf6e&vid=c0b97685041797d1c1f1ac667e5de3ab2607bf6e&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Solubility in Water almost transparency