Print…
DL-Alanina ≥98.5% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: (±)-Alanine, DL-α-Alanine, H-DL-Ala-OH, α-Alanine
A0178-25G A0178-500G
TCIAA0178-25GEA 16 EUR
TCIAA0178-25G TCIAA0178-500G
DL-Alanina ≥98.5% (por análise titulométrica)
DL-Alanina
Fórmula: C₃H₇NO₂
Peso Molecular: 89.09 g/mol
Ponto de ebulição: 189
Ponto de Fusão: 79
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064408
Número CAS: 302-72-7
EINECS: 206-126-4
Merck Index: 14,00204
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=24aabc662b639c8a2dad52d43af1814cc1d8408c&vid=24aabc662b639c8a2dad52d43af1814cc1d8408c&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.5 %
Solubility in Water almost transparency