Print…
2-Aminoisobutyric acid ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
A0323-25G A0323-500G A0323-100G
TCIAA0323-25GEA 19 EUR
TCIAA0323-25G TCIAA0323-500G TCIAA0323-100G
2-Aminoisobutyric acid ≥98.0% (por análise titulométrica)
2-Aminoisobutyric acid
Fórmula: C₄H₉NO₂
Ponto de ebulição: 204 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 335 °C
Densidade: 1,278 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00008049
Número CAS: 62-57-7
EINECS: 200-544-0
Merck Index: 14,00445
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8ec3ae557c3f1ac706b03ec8cb5358969edfbba7&vid=8ec3ae557c3f1ac706b03ec8cb5358969edfbba7&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency