Print…
2-Fluoro-6-iodobenzonitrile ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
F0660-1G F0660-5G
TCIAF0660-1GEA 32 EUR
TCIAF0660-1G TCIAF0660-5G
2-Fluoro-6-iodobenzonitrile ≥98.0% (por GC)
2-Fluoro-6-iodobenzonitrile
Fórmula: C₇H₃FIN
Ponto de ebulição: 281 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 48,5…50.5 °C
Número MDL : MFCD00015478
Número CAS: 79544-29-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0aea751a8f208b9b44207de0b1dc8164855198ab&vid=0aea751a8f208b9b44207de0b1dc8164855198ab&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 51.0 to 55.0 deg-C