Print…
1-Butylpyridinium chloride ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 1-Butylpyridinium Chloride, N-Butylpyridinium chloride
B1329-10G B1329-25G
TCIAB1329-10GEA 47 EUR
TCIAB1329-10G TCIAB1329-25G
1-Butylpyridinium chloride ≥98.0% (por análise titulométrica)
1-Butylpyridinium chloride
Fórmula: C₉H₁₄ClN
Peso Molecular: 171.67 g/mol
Número MDL : MFCD00060047
Número CAS: 1124-64-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2c2893367c919886d6809d7a5f71f12aceff4f69&vid=2c2893367c919886d6809d7a5f71f12aceff4f69&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency