Print…
2-Amino-4-metilbenzonitrilo ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 2-Cyano-5-methylaniline
A2448-1G A2448-5G
TCIAA2448-1GEA 70 EUR
TCIAA2448-1G TCIAA2448-5G
2-Amino-4-metilbenzonitrilo ≥98.0% (por GC)
2-Amino-4-metilbenzonitrilo
Fórmula: C₈H₈N₂
Peso Molecular: 132,16
Número MDL : MFCD00173706
Número CAS: 26830-96-6
EINECS: 248-020-0
UN: 3439
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3267bc248529dc22359076a3743a74872732318e&vid=3267bc248529dc22359076a3743a74872732318e&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 93.0 to 97.0 deg-C