Print…
D-α-Fenilalanina ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: D-Phenylalanine, H-D-Phe-OH, 3-Phenyl-D-alanine, 3-Phenyl-D(+)-alanine
P0135-25G P0135-5G
TCIAP0135-25GEA 79 EUR
TCIAP0135-25G TCIAP0135-5G
D-α-Fenilalanina ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
D-α-Fenilalanina
Fórmula: C₉H₁₁NO₂
Peso Molecular: 165.19 g/mol
Ponto de ebulição: 295
Número MDL : MFCD00004270
Número CAS: 673-06-3
EINECS: 211-603-5
Merck Index: 14,07271
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bd8de8b3617f2a2a0bc5f4857e6e53c1a63e8003&vid=bd8de8b3617f2a2a0bc5f4857e6e53c1a63e8003&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Optical purity (LC) min. 98.0 ee%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Water almost transparency