Print…
2-Hydroxyisobutyric acid ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 2-Hydroxy-2-methylpropionic acid, α-Hydroxyisobutyric acid, 2-Hydroxy-2-methylpropanoic acid
M0360-25G M0360-500G M0360-100G
TCIAM0360-25GEA 20 EUR
TCIAM0360-25G TCIAM0360-500G TCIAM0360-100G
2-Hydroxyisobutyric acid ≥98.0% (por análise titulométrica)
2-Hydroxyisobutyric acid
Fórmula: C₄H₈O₃
Ponto de ebulição: 212°C
Ponto de Fusão: 77 °C
Número MDL : MFCD00004459
Número CAS: 594-61-6
EINECS: 209-848-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f110a4cd792bf2c170873ee2f57959a51eae4744&vid=f110a4cd792bf2c170873ee2f57959a51eae4744&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 79.0 to 82.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency