Print…
2-Chloro-5-(chloromethyl)pyridine ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
C1628-25G C1628-5G
TCIAC1628-25GEA 727 EUR
TCIAC1628-25G TCIAC1628-5G
2-Chloro-5-(chloromethyl)pyridine ≥98.0% (por GC)
2-Chloro-5-(chloromethyl)pyridine
Fórmula: C₆H₅Cl₂N
Ponto de Fusão: 37 °C
Número MDL : MFCD00125366
Número CAS: 70258-18-3
UN: 3261
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=81daab53c716028952a3a770f421014236368305&vid=81daab53c716028952a3a770f421014236368305&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 38.0 to 41.0 deg-C