Print…
2-Iodobenzonitrile ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
I0659-1G I0659-25G
TCIAI0659-1GEA 20 EUR
TCIAI0659-1G TCIAI0659-25G
2-Iodobenzonitrile ≥98.0% (por GC)
2-Iodobenzonitrile
Fórmula: C₇H₄IN
Ponto de ebulição: 147°C
Número MDL : MFCD00079761
Número CAS: 4387-36-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0f4c09c8f2fb444a00d25bb4a7dde42404ff614d&vid=0f4c09c8f2fb444a00d25bb4a7dde42404ff614d&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 53.0 to 57.0 deg-C