Print…
1-Butylpyridinium bromide ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: N-butylpyridinium bromide, 1-n-Butylpyridinium bromide
B1743-25G B1743-5G
TCIAB1743-25GEA 85 EUR
TCIAB1743-25G TCIAB1743-5G
1-Butylpyridinium bromide ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
1-Butylpyridinium bromide
Fórmula: C₉H₁₄BrN
Peso Molecular: 216.12 g/mol
Número MDL : MFCD00671496
Número CAS: 874-80-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c5c156f0e1a622fb6638f6b597b42f786ea7feea&vid=c5c156f0e1a622fb6638f6b597b42f786ea7feea&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 102.0 to 106.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency