Print…
2-Amino-6-fluorobenzonitrile ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 2-Cyano-3-fluoroaniline
A2344-25G A2344-5G
TCIAA2344-25GEA 124 EUR
TCIAA2344-25G TCIAA2344-5G
2-Amino-6-fluorobenzonitrile ≥98.0% (por GC)
2-Amino-6-fluorobenzonitrile
Fórmula: C₇H₅FN₂
Ponto de ebulição: 272 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 127 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00015477
Número CAS: 77326-36-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=612854b4fac3acf662a0d39a7ac2388962a02c3d&vid=612854b4fac3acf662a0d39a7ac2388962a02c3d&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 127.0 to 131.0 deg-C