Print…
(4-Hydroxyphenyl)acetonitrile ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 4-Hydroxybenzyl cyanide, 2-(4-Hydroxyphenyl)acetonitrile
H0657-25G H0657-5G
TCIAH0657-25GEA 65 EUR
TCIAH0657-25G TCIAH0657-5G
(4-Hydroxyphenyl)acetonitrile ≥99.0% (por GC)
(4-Hydroxyphenyl)acetonitrile
Fórmula: C₈H₇NO
Peso Molecular: 133.15 g/mol
Ponto de ebulição: 150°C
Número MDL : MFCD00002383
Número CAS: 14191-95-8
EINECS: 238-046-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f54e701b94aabc224220db16baeb7874de48b9ef&vid=978a7ef4b1506eb52fdec6bd0d235ab6815afb88&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 68.0 to 74.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency