Print…
L-Alanina ≥99.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
A0179-25G A0179-250G
TCIAA0179-25GEA 18 EUR
TCIAA0179-25G TCIAA0179-250G
L-Alanina ≥99.0% (por análise titulométrica)
L-Alanina
Fórmula: C₃H₇NO₂
Ponto de ebulição: 189 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 79 °C
Densidade: 1,4 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064410
Número CAS: 56-41-7
EINECS: 200-273-8
Merck Index: 14,00204
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f38a68bbb20b4d41bcf47b3be34547a658c81217&vid=f38a68bbb20b4d41bcf47b3be34547a658c81217&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 % (after drying)
Specific rotation [a]20/D +14.0 to +15.0 deg (C=10, HCl) (after drying)
Solubility in Water almost transparency