Print…
L-Fenilalanina ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: L-α-Fenilalanina
P0134-25G P0134-250G
TCIAP0134-25GEA 22 EUR
TCIAP0134-25G TCIAP0134-250G
L-Fenilalanina ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
L-Fenilalanina
Fórmula: C₉H₁₁NO₂
Ponto de ebulição: 313 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 173 °C
Densidade: 0,754 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064227
Número CAS: 63-91-2
EINECS: 200-568-1
Merck Index: 14,07271
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=235b469ddaa7db3b86d57b7d9e85b2b34baa30f3&vid=235b469ddaa7db3b86d57b7d9e85b2b34baa30f3&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Optical purity (LC) min. 99.0 ee%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Water almost transparency