Print…
(R)-(+)-1,2-Epoxipropano ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: (R)-(+)-Óxido de propileno, (R)-(+)-Metiloxirano
P1396-25ML P1396-5ML
TCIAP1396-25MLEA 171 EUR
TCIAP1396-25ML TCIAP1396-5ML
(R)-(+)-1,2-Epoxipropano ≥98.0% (por GC)
(R)-(+)-1,2-Epoxipropano
Fórmula: C₃H₆O
Peso Molecular: 58.08 g/mol
Ponto de ebulição: 34°C
Ponto de Inflamação: –37°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00066211
Número CAS: 15448-47-2
UN: 1280
ADR: 3 I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=167f3c0d71e063b2cb9b1703520f5aab0781b769&vid=167f3c0d71e063b2cb9b1703520f5aab0781b769&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +12.0 to +15.0 deg (neat)