Print…
D-Alanina ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
A0177-25G A0177-5G
TCIAA0177-25GEA 68 EUR
TCIAA0177-25G TCIAA0177-5G
D-Alanina ≥98.0% (por análise titulométrica)
D-Alanina
Fórmula: C₃H₇NO₂
Ponto de ebulição: 189 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 79 °C
Número MDL : MFCD00008077
Número CAS: 338-69-2
EINECS: 206-418-1
Merck Index: 13,00203
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f13b26c246f275d5c2aec68f0f98f251adb5eee9&vid=f13b26c246f275d5c2aec68f0f98f251adb5eee9&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -13.0 to -15.0 deg (C=2, 6mol/L HCl)
Solubility in Water almost transparency