Print…
L-Alanina
Fornecedor: G Biosciences
RC-013 RC-014
RC-013EA 195 EUR
RC-013 RC-014
L-Alanina
L-Alanina
Fórmula: C₃H₇NO₂
Ponto de ebulição: 189 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 79 °C
Número MDL : MFCD00064410
Número CAS: 56-41-7
EINECS: 206-418-1
Merck Index: 13,00203